Learn More
Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen
GREENER_CHOICE
Qualitativ hochwertiges Wasser, das sich als Lösungsmittel bei der Herstellung von Zellkulturmedien und Laborreagenzien eignet.
Marke:  Gibco™ A1287303
249.64 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12093835
  • 282.00 CHF / 5000 Milliliter
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen entspricht der USP-Monographie für Injektionswasser und ist in Großpackungen für den kommerziellen Einsatz an anderer Stelle verpackt.
  • Das Wasser wird durch Destillation und Filtration (0,1 µm) ohne zugesetzte Substanzen aufbereitet.
  • Zusätzlich zur Erfüllung der USP-Standards wird jede Charge auf Sterilität, Endotoxin, Leitfähigkeit, pH, Osmolalität und oxidierbare Substanzen geprüft.
  • Das Wasser wird täglich auf seine elektrische Leitfähigkeit, seinen organischen Gesamtkohlenstoff, Endotoxin und Keime und monatlich auf seinen Metallgehalt überprüft.
  • Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Aufbereitung von Pulver oder für Medien, die mit Advanced Granulation Technology™ (AGT™) hergestellt werden, sowie zum Ansetzen von Lösungen und Verdünnen von Puffern.
  • Bei 15 °C bis 30 °C lagern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4 to 6
Sterile-filtered
10 Flaschen
Raumtemperatur
Zellkultur
Keine
Destilliert und gefiltert (1 μm)
Gibco™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2528640 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301
Chargennummer2415222 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301
Chargennummer2441984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301
Chargennummer2505451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301
Chargennummer2505463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2025 Catalog Number,A1287306,A1287305,A1287302,A1287303,A1287301
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte
    Aktionscode: 24140
    Gültig bis zum2025-08-24
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Injektionswasser (WFI) für Zellkulturen > 10 x 500 ml
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.