Learn More
Wasser, deionisiert, Honeywell™ Artikelnummer.: 15685340
Wasser, deionisiert, Honeywell™
Artikelnummer. 15685340 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
1 l, Poly-Flasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Liter
Artikelnummer. 15685340
Marke: Honeywell Research Chemicals 387961L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Deionisiert
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
MDL-Nummer MFCD00011332
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 2050024
Synonym Wasser, Dihydrogenoxid, Destilliertes Wasser, Reinstwasser, Wasser Dampf, Steriles Wasser, Wasser, aufgereinigt, Wasser, entionisiert, Wasser, Mineral, Dihydrogenmonoxid
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC-Name Oxidan
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Formelmasse 18.02 mol
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.000 g/ml bei 3.98 °C
Menge 1 l
Name des Produkts
Wasser, deionisiert, Honeywell™ >