Learn More
Wasser, Reagenz (deionisiertes Wasser), ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378078
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, Reagenz (deionisiertes Wasser), ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378078
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11378078
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036645.K2
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Verwendung in der konduktometrischen Titration, Synthese von Nanomaterialien. Es wird überwiegend als Lösungsmittel in der Industrie und in allen Forschungsbereichen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Angaben in der Dokumentation und auf Etiketten beziehen sich möglicherweise auf die alte Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Water
Farbe Farblos
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Löslichkeitsinformationen Miscible in methanol,acetone,Ethanol.
Formelmasse 18.02
Güte ACS
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1
Menge 1 L
Brechungsindex 1.333
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR12L015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036645.M1,036645.K7,036645.K2
ChargennummerR12L014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036645.M1,036645.K7,036645.K2
ChargennummerP25L038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog Number036645.M1,036645.K7,036645.K2
ChargennummerW25K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number036645.M1,036645.K7,036645.K2
ChargennummerW10K049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number036645.M1,036645.K7,036645.K2
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasser, Reagenz (deionisiertes Wasser), ACS, Thermo Scientific Chemicals >