Learn More
Wasserkalibrierung und Matrix-Blank für ICP, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep PLBLK-H2O-1L
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- DI-Wasser-Matrix leer
- 1 l Volumen
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
ICP-Wasser leer | |
1 l | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Certified Reference Material | |
Plasma |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion). | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
H2O |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wasserkalibrierung und Matrix-Blank für ICP, SPEX CertiPrep™ > 1 l; dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Produkt nur für den Laborgebrauch
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur