Learn More
Wasserkalibrierung und Matrix-Blank für ICP, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
104.00 CHF - 150.00 CHF
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11428649
|
SPEX Certiprep
PLBLK-H2O-1L |
1 l | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
104.00 CHF
1 Liter |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15246376
|
SPEX Certiprep
PLBLK-H2O-4L |
4 l | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
150.00 CHF
4 Liter |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
- DI-Wasser-Matrix leer
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Compliance
GHS/OSHA-konform
Produkt nur für den Laborgebrauch