Learn More
Wasser, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
27.84 CHF - 138.69 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | H2O |
Molekulargewicht (g/mol) | 18.015 |
MDL-Nummer | MFCD00011332 |
InChI-Schlüssel | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
PubChem CID | 962 |
ChEBI | CHEBI:15377 |
IUPAC-Name | Oxidan |
SMILES | O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10530194
|
Thermo Scientific Acros
389400010 |
1 L | Kunststoffflasche |
27.84 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10543245
|
Thermo Scientific Acros
389400025 |
2.5 L | Kunststoffflasche |
49.04 CHF
2.50 Liter |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11914391
|
Thermo Scientific Acros
389400100 |
10 L | Kunststoff-Fass |
138.69 CHF
10 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer PufferChemische Identifikatoren
7732-18-5 | |
18.015 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
962 | |
Oxidan |
H2O | |
MFCD00011332 | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
CHEBI:15377 | |
O |
Spezifikation
0.01 max. (water, 1cm, 254nm) | |
5 bis 8 | |
Farblos | |
6μS/cm Max. | |
H2O | |
dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide | |
O | |
18.015 | |
CHEBI:15377 | |
Analyse | |
1.0000g/mL | |
1 |
Water | |
7732-18-5 | |
100.0°C | |
H2O | |
MFCD00011332 | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
Oxidan | |
962 | |
18.02 | |
0.89 mPa.s (25°C) | |
1.3334 | |
Flüssig |