Learn More
Wasser, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10530194
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wasser, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 L, Kunststoffflasche, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10530194
Marke: Thermo Scientific Acros 389400010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Spezifikation
Extinktion 0.01 max. (water, 1cm, 254nm)
Chemischer Name oder Material Water
pH 5 bis 8
Farbe Farblos
Siedepunkt 100.0°C
Leitfähigkeit 6μS/cm Max.
Strukturformel H2O
Formelmasse 18.02
Güte Analyse
Verpackung Kunststoffflasche
Viskosität 0.89 mPa.s (25°C)
Dichte 1.0000g/mL
Menge 1 L
Brechungsindex 1.3334
Relative Dichte 1
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0456196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer389400010,389400025,389400100
ChargennummerA0456196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Artikelnummer389400010,389400025,389400100
ChargennummerA0394745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer389400010,389400025,389400100
ChargennummerA0414837 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer389400010,389400025,389400100
ChargennummerA0406210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer389400010,389400025,389400100
Name des Produkts
Wasser, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >