Learn More
R&L Enterprises™ Ofenzangen mit Schild
Zum Schutz und für mehr Sicherheit beim Umgang mit erhitzten Gegenständen im Labor. R&L Enterprises™ Schutz-Brennzangen sind mit einem runden Schild ausgestattet, der die Hand vor Strahlung aus dem Ofen schützt.
160.00 CHF - 202.00 CHF
Spezifikation
Material | PTFE-Beschichtung |
---|---|
Typ | Ofenzangen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Handhabung einer Vielzahl von Tiegeln und zum Schutz der Hand vor Strahlung des Ofens |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11869701
|
R&L Enterprises™
5705 |
740 mm | N/A | |||||||
11899601
|
R&L Enterprises™
5704 |
590 mm |
160.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Edelstahl
- Zur Handhabung einer großen Vielzahl an Tiegeln, insbesondere in Muffelöfen
- Per Daumen einhändig bedienbar
Spezifikation
PTFE-Beschichtung | |
Ofenzangen | |
Zur Handhabung einer Vielzahl von Tiegeln und zum Schutz der Hand vor Strahlung des Ofens | |
Je 1 |