Learn More
R&L Enterprises™ Ofenzangen mit Schild
Zum Schutz und für mehr Sicherheit beim Umgang mit erhitzten Gegenständen im Labor. R&L Enterprises™ Schutz-Brennzangen sind mit einem runden Schild ausgestattet, der die Hand vor Strahlung aus dem Ofen schützt.
Marke:  R&L Enterprises™ 5704
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11899601
  • 160.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Zur Handhabung einer großen Vielzahl an Tiegeln, insbesondere in Muffelöfen
  • Per Daumen einhändig bedienbar
Spezifikation
Spezifikation
Zur Handhabung einer Vielzahl von Tiegeln und zum Schutz der Hand vor Strahlung des Ofens
590 mm
Ofenzangen
Je 1
PTFE-Beschichtung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Ofenzangen mit Schild > Länge: 590mm