Learn More
Epredia™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem
Entsorgen Sie 10%iges gepuffertes oder ungepuffertes Formalin sowie Zinkformalin sicher mit dem Epredia™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem.
190.00 CHF - 258.00 CHF
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10240389
Unterlagen ansehen
Epredia™
5401
Vytac; 1 gal (3,79 l)
258.00 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10492659
Unterlagen ansehen
Epredia™
5405
Vytac; 1 Gal (18,9 l)
190.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Entsorgen Sie 10%iges gepuffertes oder ungepuffertes Formalin sowie Zinkformalin sicher mit dem Thermo Scientific™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem. Mit diesem einfachen, kostengünstigen System sind keine teure Abfallentsorgung und keine Standortgenehmigung mehr erforderlich.
Einfaches, sicheres und kostengünstiges Entsorgungssystem für 10% gepuffertes oder ungepuffertes Formalin, sowie Zinkformalin.
--Keine teure Abfallentsorgung, keine Standortgenehmigung erforderlich
--Die Lösung baut Formalin zu chemisch inerten Bestandteilen nab und neutralisiert bei sachgemässer Anwendung mehr als 99% des gesammelten Formalinabfalls
--1 Teil Vytac-Lösung neutralisiert 4 Teile Formalinabfall
Das Starter Set beinhaltet:
Vytac (3,8 l), Vorratsbehälter mit Deckel, Messbecher und Kunststoffrührer
Beschreibung: Vytac
Familie: Richard-Allan Scientific
Menge: 19L
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem