Learn More
Epredia™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem
Entsorgen Sie 10%iges gepuffertes oder ungepuffertes Formalin sowie Zinkformalin sicher mit dem Epredia™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem.
Marke:  Epredia™ 5405
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10492659
  • 190.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entsorgen Sie 10%iges gepuffertes oder ungepuffertes Formalin sowie Zinkformalin sicher mit dem Thermo Scientific™ Vytac™ Formalin-Entsorgungssystem. Mit diesem einfachen, kostengünstigen System sind keine teure Abfallentsorgung und keine Standortgenehmigung mehr erforderlich.
Entsorgungslösung:
  • Baut Formalin zu inerten Bestandteilen ab
  • Neutralisiert vier Teile Formalinabfall pro einem Teil Vytac
  • Bei sachgemäßer Anwendung werden mehr als 99 % der gesammelten Formalinabfälle neutralisiert
Lieferumfang:
  • Vytac (1 gal.)
  • Vorratsbehälter mit Deckel
  • Messbecher
  • Rührstab aus Kunststoff
Hinweis: Vytac GNF neutralisiert Gluteraldehyd
Spezifikation
Spezifikation
Vytac
Vytac; 1 Gal (18,9 l)
5 Gal. (18,9 l)