Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0238429
Selective positive allosteric modulator of M5 receptors
175.00 CHF - 688.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | 0.97 |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Aufbewahrung bei -20 °C |
Produkttyp | VU 0238429 |
Molekulargewicht | 351.28 |
Hemmstoffe | VU 0238429 |
Beschreibung
Selective positive allosteric modulator of M5 receptors (EC50 values are 1.16, >30 and >30 μM at M5, M1 and M3 receptors respectively). Displays no activity at M2 and M4 receptors.Spezifikation
0.97 | |
VU 0238429 | |
VU 0238429 |
Aufbewahrung bei -20 °C | |
351.28 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ VU 0238429