Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0238429
Selective positive allosteric modulator of M5 receptors
Marke:  Tocris Bioscience™ 3634/50
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18093852
  • 688.00 CHF / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
VU 0238429 is a selective positive allosteric modulator of M5 receptors (EC50 values are 1.16, >30 and >30 μM at M5, M1 and M3 receptors respectively). Displays no activity at M2 and M4 receptors.
Spezifikation
Spezifikation
0.97
50 mg
351.28
Aufbewahrung bei -20 °C
VU 0238429
VU 0238429
Nur für Forschungszwecke