Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2
Zum sanften und kräftigen Mischen und für alles dazwischen. Die Drehzahl des Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 2 reicht von 600 bis 3200 U/min.
610.00 CHF - 738.00 CHF
Spezifikation
Drehzahlbereich | 600 bis 3200 U/min |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V, 60 Hz |
Spannung | 230 V |
Produkttyp | Vortexschüttler |
Frequenz | 60 Hz |
Produktcode | Marke | Modell | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15567335
|
Scientific Industries SI™
SI-0276 |
SI-0276 | CH Plug |
738.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15547335
|
Scientific Industries SI™
SI-0256 |
SI-0256 | EU-Stecker |
610.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Variable Geschwindigkeit für präzises Mischen
- Großes Angebot an Aufsätzen für die meisten Röhrchen, Platten und anderen Behälter lieferbar
- Freihändige oder Touch-Regelung
- Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
Spezifikation
600 bis 3200 U/min | |
230 V | |
60 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Freihändig, Touch-On |
230 V, 60 Hz | |
Vortexschüttler | |
165 mm | |
122 mm | |
Ausklappbarer Becher, 76-mm-Plattform |