Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer
Mischt schwierige Proben mit schnellem, beständigem Vortexen. Der Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1-Touch-Mischer führt 6 mm große Kreisbewegungen aus, um ein gleichmäßiges Mischergebnis zu gewährleisten.
358.00 CHF - 378.00 CHF
Spezifikation
Orbit 6 mm
Drehzahlbereich 3200 U/min
Elektrische Anforderungen 230 V, 60 Hz
Spannung 230 V
Produkttyp Vortexschüttler
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
15517335
Unterlagen ansehen
Scientific Industries SI™
SI-0156
SI-0156 EU-Stecker
358.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15537335
Unterlagen ansehen
Scientific Industries SI™
SI-0176
Gehäuse SI-0176 CH-Stecker
378.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kräftiges Hochgeschwindigkeits-Vortexen
  • Einfach zu verwendende Touch On-Anwendung
  • Großer 6 mm-Orbit für aggressives Vortexen schwieriger Proben
  • Kann mit einem aufsteckbaren Aufsatz oder einer optionalen 76 mm-Plattform verwendet werden
  • Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
  • Im Lieferumfang ist ein Becherkopf für ein einzelnes Röhrchen enthalten
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
230 V, 60 Hz
Vortexschüttler
165 mm
122 mm
Pop-off-Becher
3200 U/min
230 V
60 Hz
165 mm
4 kg
Touch-Schalter
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer