Learn More
Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1 Touch Mixer
Mischt schwierige Proben mit schnellem, beständigem Vortexen. Der Scientific Industries SI™ Vortex-Genie™ 1-Touch-Mischer führt 6 mm große Kreisbewegungen aus, um ein gleichmäßiges Mischergebnis zu gewährleisten.
Marke: Scientific Industries SI™ SI-0156
194.24 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kräftiges Hochgeschwindigkeits-Vortexen
- Einfach zu verwendende Touch On-Anwendung
- Großer 6 mm-Orbit für aggressives Vortexen schwieriger Proben
- Kann mit einem aufsteckbaren Aufsatz oder einer optionalen 76 mm-Plattform verwendet werden
- Kann in Kühlräumen und Inkubatoren verwendet werden
- Im Lieferumfang ist ein Becherkopf für ein einzelnes Röhrchen enthalten
Spezifikation
6 mm | |
230 V, 60 Hz | |
Vortexschüttler | |
EU-Stecker | |
165 mm | |
122 mm | |
SI-0156 | |
Touch-Schalter |
3200 U/min | |
230 V | |
ETL, CE | |
60 Hz | |
165 mm | |
4 kg | |
Pop-off-Becher | |
2 Jahre |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%