Learn More
Duran™ Messkolben, 3000 ml, ohne Aufdruck
Eine ideale Wahl für das Mischen, Messen und Aufbewahren von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Duran™ 213726878
91.30 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15573152
  • 97.90 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ohne Druck
  • NS 29/32
  • Aus Borosilikatglas 3.3
  • Hervorragende chemische Beständigkeit und nahezu inertes Verhalten
  • Hohe Beständigkeit gegen Temperatur und plötzlichen Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3 L
Messkolben; Stopfen nicht im Lieferumfang enthalten
NS 29/32
Perlen
Borosilikatglas 3.3
Messkolben
Keine Abschlussnoten
Name des Produkts
Duran™ Messkolben, 3000 ml, ohne Aufdruck > Fassungsvermögen:3 L