Learn More
Cytiva Vivaspin™ 6 Probnkonzentratoren
BIOPHARMA
Für die nicht-denaturierende Probenkonzentration in einem Schritt in einem einzelnen Röhrchen zur Gewährleistung einer geringstmöglichen Probenhandhabung und geringerer Probenverluste. Cytiva Life Vivaspin™ 6 Probenkonzentratoren erfüllen die Ansprüche von Forschern, die mit Probenvolumen zwischen 100 μl und 20 ml arbeiten, dank MWCO-Werten zwischen Mr 3 000 und 100 000.
303.00 CHF - 345.28 CHF
Spezifikation
Material (Membran) PES
Filtrationsbereich 2,5 cm2
Menge 25/Pckg.
Volumen (metrisch) 6 mL
Länge (metrisch) 122 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke MWCO Preis Menge & Verfügbarkeit  
10794217
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9323-17
30 kDa
332.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10116914
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9322-94
5 kDa
333.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10269574
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9322-96
10 kDa
303.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10385021
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Cytiva
VS0601
10 kDa
318.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10229624
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9323-19
100 kDa
334.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10650561
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9322-93
3 kDa
345.28 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10794407
Unterlagen ansehen
Cytiva
28-9323-18
50 kDa
333.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Bis zur 30-fachen Konzentration der Probe kann bei einer Rückgewinnung des Zielmoleküls erreicht werden, die typischerweise 95 % übersteigt. Patentierte Anschlagtechnologie gewährleistet, dass Proben nicht bis zur Trockenheit konzentriert werden können und ermöglicht eine direkte Konzentratrückgewinnung.
  • Fasst Probenvolumina von 100 μl bis 20 ml, mit einer Auswahl an molekularen Weight-Cut-off-Werten von Mr3000 bis 100,000
  • Vertikale, halbdurchlässige Membran aus Polyethersulfon, die die obere und untere Kammer trennt, ist blockadebeständig und toleriert eine hohe Durchflussrate
  • Zentrifugation zwingt das Lösungsmittel durch die Membran, wodurch die konzentrierte Probe in der oberen Kammer zurückbleibt
  • Kompatibler pH-Bereich: 1 bis 9
  • Aktive Membranfläche: 2.5 cm2
Für maximale Rückgewinnung einen MWCO wählen, der mindestens 50 % kleiner als die Molekulargröße der Spezies von Interesse ist.
Spezifikation
Spezifikation
PES
25/Pckg.
122 mm
2,5 cm2
6 mL
17 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Vivaspin™ 6 Probnkonzentratoren