Learn More
Cytiva Vivaspin™ 6 Probnkonzentratoren
Für die nicht-denaturierende Probenkonzentration in einem Schritt in einem einzelnen Röhrchen zur Gewährleistung einer geringstmöglichen Probenhandhabung und geringerer Probenverluste. Cytiva Life Vivaspin™ 6 Probenkonzentratoren erfüllen die Ansprüche von Forschern, die mit Probenvolumen zwischen 100 μl und 20 ml arbeiten, dank MWCO-Werten zwischen Mr 3 000 und 100 000.
Marke:  Cytiva 28-9322-96
287.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24320" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10269574
  • 303.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Bis zur 30-fachen Konzentration der Probe kann bei einer Rückgewinnung des Zielmoleküls erreicht werden, die typischerweise 95 % übersteigt. Patentierte Anschlagtechnologie gewährleistet, dass Proben nicht bis zur Trockenheit konzentriert werden können und ermöglicht eine direkte Konzentratrückgewinnung.
  • Fasst Probenvolumina von 100 μl bis 20 ml, mit einer Auswahl an molekularen Weight-Cut-off-Werten von Mr3000 bis 100,000
  • Vertikale, halbdurchlässige Membran aus Polyethersulfon, die die obere und untere Kammer trennt, ist blockadebeständig und toleriert eine hohe Durchflussrate
  • Zentrifugation zwingt das Lösungsmittel durch die Membran, wodurch die konzentrierte Probe in der oberen Kammer zurückbleibt
  • Kompatibler pH-Bereich: 1 bis 9
  • Aktive Membranfläche: 2.5 cm2
Für maximale Rückgewinnung einen MWCO wählen, der mindestens 50 % kleiner als die Molekulargröße der Spezies von Interesse ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PES
2,5 cm2
6 mL
17 mm
10 kDa
25/Pckg.
122 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Vivaspin™ 6 Probnkonzentratoren > Vivaspin 6, 10.000MW Größe