Learn More
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-Kassetten
Unübertroffene Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität unter den Filtrationssystemen. Sartorius Vivaflow 200 Crossflow-Kassetten sind sofort einsatzbereite, wiederverwendbare Crossflow-Kassetten für das Labor zum Aufkonzentrieren von Proben bis zu 5 l. In verschiedenen MWCO und Membrantypen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich.
700.00 CHF
Spezifikation
Filtertyp | Ultrafiltration |
---|---|
Format | Cassette |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Labscale TFF System |
Material | Acryl |
Probenvolumen | Up to 2.5 L |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10449321
![]() |
Sartorius
VF20P2 |
PES | 30 kDa |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10387261
![]() |
Sartorius
VF20P0 |
PES | 10 kDa |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10205951
![]() |
Sartorius
VF20P4 |
PES | 100 kDa |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10631072
![]() |
Sartorius
VF20H0 |
Hydrosart | 10 kDa |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10062291
![]() |
Sartorius
VF20P3 |
PES | 50 kDa |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10118871
![]() |
Sartorius
VF20H2 |
Hydrosart | 30 kDa |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10628581
![]() |
Sartorius
VF20P1 |
PES | 5 kDa |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10489701
![]() |
Sartorius
VF20P7 |
PES | 0.2um |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15364596
![]() |
Sartorius
VF20H4 |
Hydrosart | 100 kDa |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11785036
![]() |
Sartorius
VF20H1 |
Hydrosart | 5 kDa |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Description
Schnelle und effiziente Aufkonzentration- Optimal geeignet zur Zellkulturüberstandskonzentration, Viruskonzentration und Wasserkonzentration
- Nutzt eine 200 cm-2 PES- oder Hydrosart-Membran für hohe Durchflussraten
- Dünnkanaliger Flip-Flow-Rezirkulationsweg für hohe Tangentialflussgeschwindigkeiten bei minimaler Pumpendrehzahl
- Schnelle Aufkonzentration mit einer oder zwei Kassetten
- Ein einzelnes Modul kann unter normalen Umständen 1 l in weniger als 30 Minuten um den Faktor 50 aufkonzentrieren
- Zwei parallel verwendete Module konzentrieren 5 l in weniger als 75 Minuten um den Faktor 50
- Mit einer einzigen Spülung wird eine nahezu vollständige Rückgewinnung des Konzentrats erreicht
- Ein versiegeltes Diafiltrationsreservoir mit 500 ml kann für einen schnellen und bequemen Pufferwechsel hinzugefügt werden
- Ein Gerät wird mit allem notwendigen Zubehör (außer Pumpe und Pumpenkopf) geliefert
- Dazu gehören Schläuche, Druckanzeiger, Durchflussbegrenzer und Hochdruckpumpenschläuche
- Benötigte Ausrüstung: Peristaltikpumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 16
- Leicht zu reinigen und mehrfach wiederverwendbar
- Transparentes Gehäuse für die Prozessüberwachung
- Gebrauchsfertige Einwegkassetten
- Einfaches Einrichten von zwei gleichzeitig arbeitenden Kassetten für eine schnellere Konzentration
- Verwenden Sie einen vormontierten Y-Verbinder mit den richtigen Schlauchgrößen und -verbindungen
- Die Verbindung der beiden Vivaflow 200Geräte erfolgt mittels Schlauchgröße 16
- Mit Schlauchgröße 15 wird die Pumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 15 verbunden
Specifications
Ultrafiltration | |
Labscale TFF System | |
Up to 2.5 L | |
200 cm2 | |
PVC-Peristaltikschläuche und Adapter mit Druckanzeige und Durchflussbegrenzer in Größe 16 | |
200 bis 400 ml/min | |
140 °F | |
Crossflow-Kassette | |
5,3 mL | |
12,6 cm | |
1 cm | |
0,04 cm |
Cassette | |
Acryl | |
Non-sterile | |
Überstandskonzentration in der Zellkultur, Virenkonzentration und Wasserkonzentration | |
60 psi | |
Je 1 | |
60 °C | |
500 ml bis 5 l | |
12.6 x 3.8 x 13.8 cm (4.96 x 1.49 x 5.43 in.) | |
3,8 cm | |
13,8 cm |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.