Learn More
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-Kassetten
BIOPHARMA
Unübertroffene Anwenderfreundlichkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität unter den Filtrationssystemen. Sartorius Vivaflow 200 Crossflow-Kassetten sind sofort einsatzbereite, wiederverwendbare Crossflow-Kassetten für das Labor zum Aufkonzentrieren von Proben bis zu 5 l. In verschiedenen MWCO und Membrantypen für unterschiedliche Anwendungsanforderungen erhältlich.
Brand:  Sartorius VF20H2
530.86 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 View more versions of this product
Product Code. 10118871
  • 700.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Schnelle und effiziente Aufkonzentration
  • Optimal geeignet zur Zellkulturüberstandskonzentration, Viruskonzentration und Wasserkonzentration
  • Nutzt eine 200 cm-2 PES- oder Hydrosart-Membran für hohe Durchflussraten
  • Dünnkanaliger Flip-Flow-Rezirkulationsweg für hohe Tangentialflussgeschwindigkeiten bei minimaler Pumpendrehzahl
  • Schnelle Aufkonzentration mit einer oder zwei Kassetten
    • Ein einzelnes Modul kann unter normalen Umständen 1 l in weniger als 30 Minuten um den Faktor 50 aufkonzentrieren
    • Zwei parallel verwendete Module konzentrieren 5 l in weniger als 75 Minuten um den Faktor 50
  • Mit einer einzigen Spülung wird eine nahezu vollständige Rückgewinnung des Konzentrats erreicht
  • Ein versiegeltes Diafiltrationsreservoir mit 500 ml kann für einen schnellen und bequemen Pufferwechsel hinzugefügt werden
Praktisch und anwenderfreundlich
  • Ein Gerät wird mit allem notwendigen Zubehör (außer Pumpe und Pumpenkopf) geliefert
    • Dazu gehören Schläuche, Druckanzeiger, Durchflussbegrenzer und Hochdruckpumpenschläuche
    • Benötigte Ausrüstung: Peristaltikpumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 16
  • Leicht zu reinigen und mehrfach wiederverwendbar
  • Transparentes Gehäuse für die Prozessüberwachung
  • Gebrauchsfertige Einwegkassetten
  • Einfaches Einrichten von zwei gleichzeitig arbeitenden Kassetten für eine schnellere Konzentration
    • Verwenden Sie einen vormontierten Y-Verbinder mit den richtigen Schlauchgrößen und -verbindungen
    • Die Verbindung der beiden Vivaflow 200Geräte erfolgt mittels Schlauchgröße 16
    • Mit Schlauchgröße 15 wird die Pumpe mit einem Pumpenkopf der Größe 15 verbunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Mehr anzeigen
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer234800867 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/09/2024 Catalog NumberVF20H2
Chargennummer234301377 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog NumberVF20H2
Chargennummer231900387 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog NumberVF20H2
Chargennummer234200297 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum25/06/2024 Catalog NumberVF20H2
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-Kassetten > Vivaflow 200 Crossflow Kassette; 30000 MWCO Hydrosart; je