Learn More
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs
GREENER_CHOICE
Das einzigartige Wanne-in-Wanne-Design gewährleistet eine größtmögliche Rückgewinnung von Reagenzien
97.00 CHF - 261.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Pyrogenfrei
Typ Reagenzienreservoir
Zur Verwendung mit (Anwendung) General Liquid Handling
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kanäle 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 24
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Sterilität Verpackung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Sterilität Verpackung Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11915732
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1000
100 ml Steril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton
144.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11925732
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1001
100 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton
121.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11945732
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1004
25 ml Steril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton
115.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11925742
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-3001
100 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton
261.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11955732
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1003
25 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton
120.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11975732
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1006
50 ml Steril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton
104.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11985732
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1007
50 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton
124.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11935722
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-2001
100 ml Steril Einzeln verpackt 100/Karton
213.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11995732
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-2000
100 ml Steril Großpackung 20/Beutel x 10, 200/Karton
203.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11965722
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-2006
50 ml Steril Großpackung 20/Beutel x 10, 200/Karton
203.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11945722
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-2002
25 ml Steril Großpackung 20/Beutel x 10, 200/Karton
214.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11905742
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-2007
50 ml Steril Einzeln verpackt 100/Karton
213.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11955722
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-2003
25 ml Steril Einzeln verpackt 100/Karton
218.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11975742
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
4054-1002
25 ml Unsteril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton
97.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11985742
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
4054-1004
25 ml Unsteril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton
115.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11915752
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
4054-1006
50 ml Unsteril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton
124.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11965742
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
4054-1000
100 ml Unsteril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton
97.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11935732
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1002
25 ml Steril Großpackung 10/Beutel x 10, 100/Karton
144.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11965732
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1005
25 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton
121.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15742962
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1012
10 ml Steril Großpackung 100/Karton
115.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16445094
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-1013
10 ml Steril Einzeln verpackt 50/Karton
123.00 CHF
50 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16455094
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-2012
10 ml Steril Großpackung 200 in., 20 Beutel à 10 Stück
250.00 CHF
200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16465094
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
3054-2013
10 ml Steril Einzeln verpackt 100/Karton
213.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16405104
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
VistaLab™ Technologies
4054-1012
10 ml Unsteril Großpackung 100/Karton
100.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Polystyrol mit gekappten Bodenecken
  • Unterschiedliche Ausgüsse zu leeren Reservoirs ohne Verschüttungen
  • Gut markierte Abstufungen auf der Innenwand minimieren Reagenzabfälle
  • Die große Standfläche und die robuste Konstruktion sorgen für Stabilität und helfen, Verschüttungen zu vermeiden
  • Geformte Eckstrukturen ermöglichen eine einfache Trennung von verpackten Reservoirs
  • Lieferbar mit Fassungsvermögen von 25, 50, 100 ml und 1,8 l; 25 ml erhältlich mit Aufteilung für das gleichzeitige Mehrkanalpipettieren von zwei Reagenzien
  • 100 ml-Ausführung (Best. Nr. 21-385-111) mit Deckel lieferbar
  • Einzeln verpackt oder in Großpackung, gammasterilisiert oder nicht steril
Bestellinformation
Reservoirdeckel separat erhältlich (Kat. Nr. 21-385-110).
Spezifikation
Spezifikation
Pyrogenfrei
General Liquid Handling
1
V-bottom
Reagenzienreservoir
Not Autoclavable
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Reagenzien-Reservoirs