Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™12-Kanal-Pipettierer
Einfache, einfache Programmierung zusammen mit zuverlässiger, kontinuierlicher Genauigkeit und geringer Fehlertoleranz.
2060.00 CHF
Specifications
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
---|---|
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Einwegprodukt | Reusable |
Grip Type | Ergonomic |
Material | Polycarbonat ABS |
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Farbe | Modell | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (metrisch) | Farbe | Modell | Price | Quantity & Availability | ||||
11937564
|
VistaLab™ Technologies
1060-0125 |
2 bis 125 μl | Grün | Rechtshändig |
2060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11917564
|
VistaLab™ Technologies
1060-0020 |
0,5 bis 20 μl | Gelb | Rechtshändig |
2060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11972205
|
VistaLab™ Technologies
1060-0850 |
25 bis 850 μl | Grau | Rechtshändig |
2060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11952205
|
VistaLab™ Technologies
1060-0250 |
5 bis 250 μl | Blau | Rechtshändig |
2060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Ergonomisch korrekte, komfortables Design mit elektronischen Funktionen für sich wiederholende Prozesse
- Mit Spitzenaufnahmesystem, das ein positives Signal gibt, um anzuzeigen, dass jede Spitze sicher sitzt und versiegelt ist; manuelle Manipulationen nicht erforderlich
- Nach dem Pipettieren werden alle Spitzen per Knopfdruck entsorgt
- Möglich sind Multi-Dispensieren, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Misch- und Serienverdünnungsfunktionen sowie Liquid-Handling-Funktionen mit Abruf der gespeicherten Volumeneinstellungen
- Erhältlich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder mit entsprechend platziertem LCD-Bildschirm
- Zum präzisen Dispensieren von Flüssigkeiten von 0,5 bis 850 μl
Specifications
No | |
Reusable | |
Polycarbonat ABS | |
Non-sterile | |
LCD |
Not Autoclavable | |
Ergonomic | |
12 | |
Elektronische Pipette | |
Ergonomisch |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
VistaLab™ Technologies Ovation™12-Kanal-Pipettierer