Learn More
VistaLab™ Technologies Ovation™12-Kanal-Pipettierer
Einfache, einfache Programmierung zusammen mit zuverlässiger, kontinuierlicher Genauigkeit und geringer Fehlertoleranz.
Marke: VistaLab™ Technologies 1060-0125
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ergonomisch korrekte, komfortables Design mit elektronischen Funktionen für sich wiederholende Prozesse
- Mit Spitzenaufnahmesystem, das ein positives Signal gibt, um anzuzeigen, dass jede Spitze sicher sitzt und versiegelt ist; manuelle Manipulationen nicht erforderlich
- Nach dem Pipettieren werden alle Spitzen per Knopfdruck entsorgt
- Möglich sind Multi-Dispensieren, Pipettieren, Rückwärtspipettieren, Misch- und Serienverdünnungsfunktionen sowie Liquid-Handling-Funktionen mit Abruf der gespeicherten Volumeneinstellungen
- Erhältlich sowohl für Links- als auch für Rechtshänder mit entsprechend platziertem LCD-Bildschirm
- Zum präzisen Dispensieren von Flüssigkeiten von 0,5 bis 850 μl
Spezifikation
±0,8 % bei 125 μl, ±1 % bei 62,5 μl, ±3 % (bei 12,5 μl) | |
No | |
Grün | |
Pipette Tip (200 μL) | |
Polycarbonat ABS | |
12 | |
Non-sterile | |
2 bis 125 μl | |
Ergonomisch | |
0,5 μl | |
2 Jahre beschränkte Garantie | |
8 in. | |
Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku, Ovation-Netzteil |
Kleine Spitze | |
Not Autoclavable | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Rechtshändig | |
Technologies Ovation™ | |
Elektronische Pipette | |
LCD | |
Netzgerät mit Adapter, Regalaufhänger | |
Je 1 | |
8 in. | |
6 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VistaLab™ Technologies Ovation™12-Kanal-Pipettierer > Für Rechtshänder; 2 bis 125 μl; grün
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur