Learn More
VistaLab™ Technologies MLA™ D-Tipper™ Special Edition Pipetten mit festem Volumen
Die Keilform und die Position des Spitzenabwurfmechanismus geben einfachen Zugang zu schmalen Röhrchen
Marke: VistaLab™ Technologies 1052PK
Beschreibung
- Für wiederholtes Pipettieren
- Sanfte Ein-Takt-Aktion
- Integrierter Spitzenabwurf
- Niedrige Federkraft reduziert die Daumenmuskelaktivität
- Einfache In-Lab-Kalibrierung
- Mit gravierten Seriennummern versehen, um die Rückverfolgbarkeit und Kalibrierungsprotokolle zu optimieren
- Farbcode: Rosa
- Erhältlich in festen Volumina von 10 μl bis 1000 μl.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Aluminium, Edelstahl, Stainless Steel | |
No | |
9 in. | |
Integrierter Spitzenabwurf | |
Rosa | |
203 mm | |
Wiederverwendbar |
9 x 2 in. | |
Unsteril | |
Düseneinsatz, Kalibriertaste | |
Je 1 | |
Nutzungsdauer | |
20 μl | |
Pipette mit festem Volumen | |
Mechanical Pipetting Device |