Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem
Vermeiden Sie Fehler durch manuelle Kennzeichnung der Fläschchen. Dieses fortschrittliche Fläschchenkennzeichnungs- und Informationsgerät sorgt für die genaue Identifizierung der Proben und steigert die Produktivität.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-VT100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15201918
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem ist eine fehlerfreie Option zur manuellen Fläschchenkennzeichnung, das eine lästige Routinetätigkeit zu einer Tätigkeit mit Mehrwert innerhalb eines Arbeitsablaufs im Labor macht. Mit seinen umfangreichen Beschriftungsmöglichkeiten sorgt das Virtuoso System für eine genaue Fläschchenkennzeichnung und zuverlässige Daten und steigert so die Produktivität im Labor. Nutzen Sie den Touchscreen und die Netzwerkfähigkeit des Systems, um Text, Grafiken, Barcodes und Logos direkt auf Ihre Fläschchen zu übertragen.
Erleichtert die Einhaltung von Kennzeichnungsvorschriften
  • Vollständig geladen mit Standard- oder vollständig anwenderdefinierten Vorlagen
Erhöht die Produktivität
  • Keine fehleranfällige, manuelle Fläschchenkennzeichnung
  • Kennzeichnung eines Fläschchens in nur 5 Sekunden
  • Höhere Kennzeichnungseffizienz durch Herunterladen von Probenlisten
  • Vereinfachte Kennzeichnung von Probenfläschchen
Qualitativ hochwertige Kennzeichnung
  • Beständig gegen gewöhnliche Laborlösungsmittel, Verwischen und Verschmieren
Umfangreiches Kennzeichnungs- und Informationssystem in einem Gerät
  • Entwickelt von erfahrenen Wissenschaftlern aus der Analytik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Virtuoso™
Pollution Level 2
295 mm
200 mm
140 mm
Vial Identification System
11.61 in.
7,87 in.
Universal power supply 100-240V AC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem > System zur Fläschchenkennzeichnung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.