Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem
Vermeiden Sie Fehler durch manuelle Kennzeichnung der Fläschchen. Dieses fortschrittliche Fläschchenkennzeichnungs- und Informationsgerät sorgt für die genaue Identifizierung der Proben und steigert die Produktivität.
10910.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Vial Identification System
Produktlinie Virtuoso™
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Includes Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Includes Preis Menge & Verfügbarkeit  
15201918
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
60180-VT100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Virtuoso™ Fläschchenkennzeichnungssystem ist eine fehlerfreie Option zur manuellen Fläschchenkennzeichnung, das eine lästige Routinetätigkeit zu einer Tätigkeit mit Mehrwert innerhalb eines Arbeitsablaufs im Labor macht. Mit seinen umfangreichen Beschriftungsmöglichkeiten sorgt das Virtuoso System für eine genaue Fläschchenkennzeichnung und zuverlässige Daten und steigert so die Produktivität im Labor. Nutzen Sie den Touchscreen und die Netzwerkfähigkeit des Systems, um Text, Grafiken, Barcodes und Logos direkt auf Ihre Fläschchen zu übertragen.
Erleichtert die Einhaltung von Kennzeichnungsvorschriften
  • Vollständig geladen mit Standard- oder vollständig anwenderdefinierten Vorlagen
Erhöht die Produktivität
  • Keine fehleranfällige, manuelle Fläschchenkennzeichnung
  • Kennzeichnung eines Fläschchens in nur 5 Sekunden
  • Höhere Kennzeichnungseffizienz durch Herunterladen von Probenlisten
  • Einfachere Identifizierung der Proben in Fläschchen
Qualitativ hochwertige Kennzeichnung
  • Beständig gegen gewöhnliche Laborlösungsmittel, Verwischen und Verschmieren
Umfangreiches Kennzeichnungs- und Informationssystem in einem Gerät
  • Entwickelt von erfahrenen Wissenschaftlern aus der Analytik
Spezifikation
Spezifikation
Vial Identification System
Virtuoso™
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.