Learn More
Day Impex™ Virkon™ Virucidal Disinfectant
Clean and disinfect work surfaces and equipment in a single, one-step operation. Day Impex™ Virkon™ Virucidal Disinfectant provides the widest proven spectrum of any disinfectant.
290.16 CHF - 480.73 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Viruzides Desinfektionsmittel |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viruzides Desinfektionsmittel |
Benachrichtigungen:
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12338667
|
Day Impex™
330001 |
50 g | Beutel | 50/Packung |
432.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12348667
|
Day Impex™
330002 |
500 g | Quetschpackung | 6/Packung |
290.16 CHF
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
12358667
|
Day Impex™
330003 |
5 kg | trommel | Je 1 |
480.73 CHF
5 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
- Use biocides safely. Always read the label and product information before use
- Widest proven spectrum of any disinfectant - proven effective in independent tests against all 18 virus families affecting man and animals, including AIDS (HIV) and Hepatitis B
- Excellent bactericide and fungicide - cleans and disinfects work surfaces and equipment in a single, one-step operation
- Can be applied in powder form direct to spillages of blood and other body fluids
- Easily dissolves to make a liquid disinfectant
- Odourless, non-irritant to skin and eyes, non-toxic vapour phase, exceptionally low oral toxicity
- Under COSHH requirements, no maximum exposure limit is required
- Non-corrosive, non-bleaching and biodegradable
- Any viral disease transmitted via surfaces or instruments contaminated with infected blood, body fluids, faeces or saliva can be controlled by correct application
- For cleaning and disinfecting work surfaces and equipment
Spezifikation
Viruzides Desinfektionsmittel | |
Viruzides Desinfektionsmittel |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate), benzenesulphonic acid