Learn More
Day Impex™ Virkon™ Virucidal Disinfectant
Clean and disinfect work surfaces and equipment in a single, one-step operation. Day Impex™ Virkon™ Virucidal Disinfectant provides the widest proven spectrum of any disinfectant.
Marke:  Day Impex™ 330002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12348667
  • 279.00 CHF / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen
  • Größtes nachgewiesenes Spektrum aller Desinfektionsmittel – hat sich in unabhängigen Tests als wirksam gegen alle 18 Virusfamilien, die Menschen und Tiere befallen, einschließlich AIDS (HIV) und Hepatitis B, erwiesen.
  • Ausgezeichnetes Bakterizid und Fungizid reinigt und desinfiziert Arbeitsflächen und Ausrüstung in einem einzigen Schritt
  • Kann als Pulver direkt auf verschüttetes Blut und andere Körperflüssigkeiten aufgebracht werden
  • Löst sich leicht auf und bildet ein flüssiges Desinfektionsmittel
  • Geruchlos, reizt die Haut und Augen nicht, nicht-toxische Dampfphase, außerordentlich geringe orale Toxizität
  • Nach COSHH-Anforderungen sind keine Expositionsgrenzwerte erforderlich
  • Nicht-korrosiv, nicht-bleichend und biologisch abbaubar
  • Jede Viruserkrankung, die über Oberflächen oder Instrumente übertragen wird, die mit infiziertem Blut, Körperflüssigkeiten, Fäkalien oder Speichel kontaminiert sind, kann durch richtige Anwendung kontrolliert werden
  • Zur Reinigung und Desinfizierung von Arbeitsoberflächen und Ausrüstung
Spezifikation
Spezifikation
Viruzides Desinfektionsmittel
Viruzides Desinfektionsmittel
500 g
Quetschpackung
6/Packung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.