Learn More
Day Impex™ Virkon™ Virucidal Disinfectant
Clean and disinfect work surfaces and equipment in a single, one-step operation. Day Impex™ Virkon™ Virucidal Disinfectant provides the widest proven spectrum of any disinfectant.
Marke: Day Impex™ 330001
Benachrichtigungen:
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.
Beschreibung
- Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen
- Größtes nachgewiesenes Spektrum aller Desinfektionsmittel – hat sich in unabhängigen Tests als wirksam gegen alle 18 Virusfamilien, die Menschen und Tiere befallen, einschließlich AIDS (HIV) und Hepatitis B, erwiesen.
- Ausgezeichnetes Bakterizid und Fungizid reinigt und desinfiziert Arbeitsflächen und Ausrüstung in einem einzigen Schritt
- Kann als Pulver direkt auf verschüttetes Blut und andere Körperflüssigkeiten aufgebracht werden
- Löst sich leicht auf und bildet ein flüssiges Desinfektionsmittel
- Geruchlos, reizt die Haut und Augen nicht, nicht-toxische Dampfphase, außerordentlich geringe orale Toxizität
- Nach COSHH-Anforderungen sind keine Expositionsgrenzwerte erforderlich
- Nicht-korrosiv, nicht-bleichend und biologisch abbaubar
- Jede Viruserkrankung, die über Oberflächen oder Instrumente übertragen wird, die mit infiziertem Blut, Körperflüssigkeiten, Fäkalien oder Speichel kontaminiert sind, kann durch richtige Anwendung kontrolliert werden
- Zur Reinigung und Desinfizierung von Arbeitsoberflächen und Ausrüstung
Spezifikation
Viruzides Desinfektionsmittel | |
Viruzides Desinfektionsmittel | |
50 g |
Beutel | |
50/Packung |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: pentapotassium bis(peroxymonosulphate)bis(sulphate), benzenesulphonic acid