Learn More
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Lentivirus Physical Titer Kits
A one-step RT-qPCR assay for the quantitation of genome-containing lentiviral particles in supernatants from cell-based bioproduction systems. Lentiviral quantitation is a critical quality attribute (CQA) in viral vector manufacturing for cell and gene-modified cell therapy development.
2935.00 CHF - 3630.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Zur Verwendung mit (Geräte) Real-time PCR instruments (QuantStudio5 or 7500 Fast)
Menge 100 reactions
Ziel Lentivirus genomic target
Zur Verwendung mit (Anwendung) Virus Detection
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
18765435
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A52597
Lentivirus Physical Titer Kit
2935.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18725405
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
A52598
Lentivirus Physical Titer Kit, Nucleic Acid Sample Prep Kit
3630.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Primer-Sonde
100 reactions
Virus Detection
Real-time PCR instruments (QuantStudio5 or 7500 Fast)
Lentivirus genomic target
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Lentivirus Physical Titer Kits