Learn More
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Lentivirus Physical Titer Kits
A one-step RT-qPCR assay for the quantitation of genome-containing lentiviral particles in supernatants from cell-based bioproduction systems. Lentiviral quantitation is a critical quality attribute (CQA) in viral vector manufacturing for cell and gene-modified cell therapy development.
Marke:  Applied Biosystems™ A52598
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18725405
  • 3630.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
qPCR reagents, RNA control, PrepSEQ Sample Preparation Kit, DNase I
Real-time PCR instruments (QuantStudio5 or 7500 Fast)
Lentivirus genomic target
Assay: 100 Reactions, Sample Prep: 100 Reactions
Primer-Sonde
100 reactions
Virus Detection
Lentivirus Physical Titer Kit, Nucleic Acid Sample Prep Kit
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ ViralSEQ™ Lentivirus Physical Titer Kits > Lentivirus Physical Titer Kit, and Nucleic Acid Sample Prep Kit