Learn More
Vinylboronsäureanhydrid-Pyridin-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung, stereoselektive Synthese über Palladium-katalysierte Carboamination, Alkyl-verbundener 2-Amino-6-vinylpurin(AVP)-Vernetzer mit Cytosin-Base in RNA, aus Kaiser Oximharz abgeleiteter Palladacyclus als wiederverwendbare polymere Prekatalysatoren in Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen in wässrigen Medien und kinetische Auflösung von Phosphoryl- und Sulfonylestern von Binaphthol-Derivaten über Pd-katalysierte Alkoholyse ihrer Vinylether.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Vinylboronic anhydride pyridine complex |
Schmelzpunkt | 44°C to 52°C |
Menge | 5 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
Formelmasse | 240.67 |
Reinheit (%) | 95% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10179952 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | H28703.06,H28703.03 |
10238215 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | H28703.06,H28703.03 |
10219133 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H28703.06,H28703.03 |
10179790 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H28703.06,H28703.03 |
10182849 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | H28703.06,H28703.03 |