Learn More
Fisherbrand™ Bleiring mit Vinylbeschichtung
Stabilisieren Gefäße und Glaswaren, ohne diese zu zerkratzen. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung verfügen eine weiche Beschichtung der O-förmigen Bleiringe. In vier Größen für eine Vielzahl von Kolbengrößen erhältlich.
39.70 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Bleiring |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Farbe | Blau |
Material | Blei |
Form | Rund |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11797884
|
Fisherbrand™
HS8882B |
500 g | 51 mm | 90 mm | Kolben (250 bis 1000 ml) |
39.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
10195573
|
Fisherbrand™
HS8882A |
220 g | 48 mm | 77 mm | Kolben (125 bis 500 ml) |
76.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11707894
|
Fisherbrand™
HS8882C |
635 g | 57 mm | 98 mm | Kolben (500 bis 2000 ml) |
92.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
11717894
|
Fisherbrand™
HS8882D |
970 g | 70 mm | 115 mm | Kolben (1000 bis 4000 ml) |
104.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- O-förmige Ringe zur Stabilisierung von Behältern und Laborgefäßen
- Verwendung zum Tauchen von Behältern in Wasserbäder möglich
- Vinyl-beschichtete Bleiringe hinterlassen keine Markierungen oder Kratzer auf Tischflächen oder Laborgefäßen
- Erhältlich in zahlreichen Größen für unterschiedliche Kolben
Spezifikation
Bleiring | |
Blau | |
Rund | |
Unsteril |
Nicht autoklavierbar | |
Blei | |
Keine | |
Je 1 |