Learn More
Tocris Bioscience™ Vilazodone hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
68.00 CHF - 195.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Agonist |
---|---|
Zielproteine | 5-HT1A |
CAS | 163521-08-2 |
Summenformel | C26H27N5O2.HCl |
Formelmasse | 477.99g/mol |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18785299
|
Tocris Bioscience™
6202/10 |
10 mg |
68.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18734868
|
Tocris Bioscience™
6202/50 |
50 mg |
195.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Potent 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SSRI) (IC50 values are 0.2 and 0.5 nM respectively). Antidepressant.Spezifikation
Agonist | |
163521-08-2 | |
477.99g/mol | |
5-HT1A Receptor Antagonists |
5-HT1A | |
C26H27N5O2.HCl | |
Store at -20°C |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ Vilazodone hydrochloride