Learn More
Tocris Bioscience™ Vilazodone hydrochloride
Low molecular weight, organic compound that may help regulate biological process.
Marke: Tocris Bioscience™ 6202/50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vilazodone hydrochloride is a potent 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SSRI) (IC50 values are 0.2 and 0.5 nM respectively). Antidepressant.Spezifikation
Agonist | |
163521-08-2 | |
477.99g/mol | |
5-HT1A Receptor Antagonists |
5-HT1A | |
C26H27N5O2.HCl | |
Store at -20°C | |
50 mg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur