Learn More
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 8 mm, 8-425-Gewinde, Glas, transparent, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum
Enthält 100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit vormontierten Septen.
53.95 CHF - 84.60 CHF
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 11.6 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 1.9 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Vorgeschlitzt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Material (Auskleidung) Vorgeschlitzt Preis Menge & Verfügbarkeit  
12980861
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 14 1739
Silikon/PTFE (0,9 mm) Ja
84.60 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11555924
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
11 14 1716
Silikon/PTFE (1,3 mm) No
53.95 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11575924
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
11 14 1763
Silikon/PTFE (1,3 mm) Ja
72.05 CHF
100 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ND8
  • 8-425
  • Glas
  • Klar
  • Schraubverschluss
  • Mittelloch
  • Polypropylen
  • Silikon/PTFE
  • Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
11.6 mm
1.9 ml
Polypropylen
32 mm
Nein
Durchsichtig
Glas
100
Schraubverschluss
8-425
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Fläschchen-Kit, 8 mm, 8-425-Gewinde, Glas, transparent, 1.5 ml, PP-Schraubverschluss, Mittelloch, Silikon/PTFE-Septum