Learn More
3M™ VHB™-Band
The strong, fast and easy way to create durable and reliable bonds, eliminating rivets, screws, bolts and welds. Designed for bonding where high temperature tolerance is needed, including applications that undergo a powder coat or liquid painting process.
122.00 CHF - 361.00 CHF
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17227800
|
3M™
7100123355 |
Durchsichtig | 11 m x 19 mm |
191.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17237800
|
3M™
7100123358 |
Grau | 5,5 m x 19 mm |
178.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17277800
|
3M™
7100223836 |
Schwarz | 8 m x 19 mm |
296.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17287800
|
3M™
7100223843 |
Schwarz | 11 m x 19 mm |
361.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17297800
|
3M™
7100227350 |
Grau | 11 m x 19 mm |
122.00 CHF
4 Rollen |
Verfügbar ab: 14-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Fast and easy-to-use permanent bonding method provides high strength and long-term durability
- Pressure sensitive adhesive bonds on contact to provide immediate handling strength
- Virtually invisible fastening keeps surfaces smooth, even edges are invisible due to it's transparency
- especially to high surface energy substrates
- Can replace mechanical fasteners (rivets, welding, screws) or liquid adhesives: Eliminate drilling, grinding, refinishing, screwing, welding and clean-up
- High dynamic stress absorption reduces vibration and impact stress
- Creates a permanent seal against water, moisture and more
- Industrial Professional Range: blister packaging with multi-language descriptions
- Designed for indoor and outdoor use
Spezifikation
VHB-Band | |
Blisterpackung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ VHB™-Band