Learn More
Tocris Bioscience™ VH 298
High-affinity inhibitor of VHL
364.00 CHF - 1440.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Hemmstoff |
---|---|
Zielproteine | Ubiquitin Ligase (E3) |
Summenformel | C27H33N5O4S |
Formelmasse | 523.65g/mol |
Inhalt und Lagerung | Store at -20°C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18721378
|
Tocris Bioscience™
6156/10 |
10 mg |
364.00 CHF
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
18770268
|
Tocris Bioscience™
6156/50 |
50 mg |
1440.00 CHF
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 02-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
High-affinity inhibitor of E3 ubiquitin ligase VHL (Kd = 80-90 nM). Blocks interaction between VHL and HIF-α downstream of HIF-α hydroxylation, initiating hypoxic response. Results in time- and concentration-dependent accumulation of hydroxylated HIF-α, and upregulates mRNA and protein levels of HIF target genes, with similar transcriptional profile to hypoxia. Cell permeable.Negative control cis VH 298 also available.
Spezifikation
Hemmstoff | |
C27H33N5O4S | |
Store at -20°C |
Ubiquitin Ligase (E3) | |
523.65g/mol | |
Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors |
Nur für Forschungszwecke