Learn More
Tocris Bioscience™ VH 298
High-affinity inhibitor of VHL
Marke:  Tocris Bioscience™ 6156/10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 18721378
  • 364.00 CHF / 10 Milligramm
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
VH 298 is a high-affinity inhibitor of E3 ubiquitin ligase VHL (Kd = 80-90 nM). Blocks interaction between VHL and HIF-α downstream of HIF-α hydroxylation, initiating hypoxic response. Results in time- and concentration-dependent accumulation of hydroxylated HIF-α, and upregulates mRNA and protein levels of HIF target genes, with similar transcriptional profile to hypoxia. Cell permeable.
Negative control cis VH 298 also available.
Spezifikation
Spezifikation
Hemmstoff
C27H33N5O4S
Store at -20°C
10 mg
Ubiquitin Ligase (E3)
523.65g/mol
Ubiquitin Ligase (E3) Inhibitors
Nur für Forschungszwecke