Learn More
Fisherbrand™ Vertikaler Geltank
Enthält ein Dichtungssystem, das mit allen gängigen Typen von 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen kompatibel ist. Die ultraweichen Silikonversiegelungen und Druckstäbe des Fisherbrand™ Vertikalen Geltanks, welche die Glasplatten umgeben, garantieren auslaufsicheres Gießen des Gels.
279.00 CHF - 933.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm vorgegossenen Gelen |
---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11837623
|
Fisherbrand™
VS10BI |
Blotting-Modul Verti-Gel mini mit 4 Kassetten und Faserpads |
279.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11893293
|
Fisherbrand™
FCVS10PRE |
X1 Verti-Gel Vertikales Mini-System, kein Gießzubehör |
364.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11883293
|
Fisherbrand™
FCVS10CBS |
1 Satz Verti-Gel mini Komplettes vertikales System für Elektrophorese und Blotting |
713.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11843293
|
Fisherbrand™
FCVS10DSYS |
1 Set Verti-Gel mini Complete vertikales Elektrophoresesystem |
480.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12623546
|
Fisherbrand™
FVS20WAVESYS |
20 x 20 cm-Platten, 2 x 1 mm 24-Well Kämme, Kühlelement, Gießbasis |
933.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Enthält ein Dichtungssystem, das mit allen gängigen Typen von 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen kompatibel ist. Das Gießen und Laufen des Gels erfolgt über den gleichen Einsatz, sodass kein Transfer der Glasplatten während des Gelgusses notwendig ist. Der Einsatz enthält Schiebeklemmen für sehr schnelles Einrichten der handgegossenen Gele und Fertiggele. Ultraweiche Silikonversiegelungen und Druckstäbe um die Glasplatte garantieren auslaufsicheres Gießen des Gels. 2 mm starke Glasplatten verhindern Brüche und verfügen über versiegelte Distanzstücke für einfache Verwendung. Als Zubehör sind Elektro-Blotting- und Röhrchengel-Module erhältlich, die den gleichen Außentank und Deckel verwenden.- Langlebige und auslaufsichere Spritzgusskonstruktion
- Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm vorgegossenen Gelen
- Niedrige Puffervolumen
- Durchlauf von bis zu vier Gelen
- Austauschbare Module für IEF/2D-Elektrophorese und Elektro-Blotting im einem Universaltank für Mini SDS PAGE, native PAGE, Gradienten, zweidimensionale und Nukleinsäureseparationen.
Spezifikation
Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm vorgegossenen Gelen |