Learn More
Fisherbrand™ Vertikaler Geltank
Enthält ein Dichtungssystem, das mit allen gängigen Typen von 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen kompatibel ist. Die ultraweichen Silikonversiegelungen und Druckstäbe des Fisherbrand™ Vertikalen Geltanks, welche die Glasplatten umgeben, garantieren auslaufsicheres Gießen des Gels.
Marke:  Fisherbrand™ FCVS10CBS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11883293
  • 713.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Enthält ein Dichtungssystem, das mit allen gängigen Typen von 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggelen kompatibel ist. Das Gießen und Laufen des Gels erfolgt über den gleichen Einsatz, sodass kein Transfer der Glasplatten während des Gelgusses notwendig ist. Der Einsatz enthält Schiebeklemmen für sehr schnelles Einrichten der handgegossenen Gele und Fertiggele. Ultraweiche Silikonversiegelungen und Druckstäbe um die Glasplatte garantieren auslaufsicheres Gießen des Gels. 2 mm starke Glasplatten verhindern Brüche und verfügen über versiegelte Distanzstücke für einfache Verwendung. Als Zubehör sind Elektro-Blotting- und Röhrchengel-Module erhältlich, die den gleichen Außentank und Deckel verwenden.
  • Langlebige und auslaufsichere Spritzgusskonstruktion
  • Kompatibel mit allen 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm vorgegossenen Gelen
  • Niedrige Puffervolumen
  • Durchlauf von bis zu vier Gelen
  • Austauschbare Module für IEF/2D-Elektrophorese und Elektro-Blotting im einem Universaltank für Mini SDS PAGE, native PAGE, Gradienten, zweidimensionale und Nukleinsäureseparationen.
Spezifikation
Spezifikation
Passend für alle 80 mm x 100 mm und 100 mm x 100 mm Fertiggele
1 Satz Verti-Gel mini Komplettes vertikales System für Elektrophorese und Blotting
2.6 kg
Videos
  • Fisherbrand and Fisher Bioreagents - Focus on electrophoresis
    Fisherbrand provides a comprehensive range of horizontal gel systems for all your nucleic acid gel electrophoresis needs.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis
    • Fisherbrand - Meet the Family
      Fisher Scientific's private label product line, Fisherbrand™, offers customers a broad selection of laboratory supplies & consumables, covering a range of applications such as pH & electrochemistry, stirring & mixing, centrifugation, liquid handling,
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Meet the Family
      Zertifikate
      Zubehör anzeigen
      Aktionen
      Aktionen
      Berichtigung von Produktinhalten
      Name des Produkts
      Fisherbrand™ Vertikaler Geltank > Gewicht: 2,6kg