Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
292.00 CHF - 772.00 CHF
Produkte 6
Produktcode Marke Modell Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
17825666
Unterlagen ansehen
3M™
7100258667
Comfort Faceseal
292.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17855666
Unterlagen ansehen
3M™
7100256071
Flame Resistant Poly Faceseal
299.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17835666
Unterlagen ansehen
3M™
7100257937
Comfort Faceseal
478.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17809271
Unterlagen ansehen
3M™
7100257936
Flame Resistant Faceseal
478.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11783916
Unterlagen ansehen
3M™
7000104037
M-406 Beschichtetes Visier und schwer entflammbarer Gesichtsschutz
772.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17815666
Unterlagen ansehen
3M™
7100258668
Flame Resistant Shroud
677.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • M-Series are specifically designed to work together with your 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator and 3M™ Supplied Air Respirator Systems.
  • Deflector allows users to direct the airflow inside the headtop to increase comfort.
  • Fully-adjustable suspension for customized fit and weight distribution.
  • Accessory options availalble for protection to help handle the environments you encounter.
  • Visor combines good peripheral and downward vision.
  • Specific headtops can be used with a range of 3M™ Peltor™ hearing protection as well as an attachable microphone for ease of communication.