Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
Marke:  3M™ 7100258668
476.29 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17815666
  • 677.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Der 3M™ Versaflo™ Helm mit Hals- und Schulterabdeckung M-400 bietet einen vielseitigen, integrierten Schutz gegen zahlreiche Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich. Die Hals- und Schulterabdeckungen sind mit einem langlebigen Nylongewebe verfügbar und eignen sich für Bauarbeiten oder Arbeiten in der Schwerindustrie, oder mit schwer entflammbaren Polyaramid-Gewebe, das sich für Anwendungen mit heißen Partikeln eignet, wie beim Schmelzen, in Gießereien oder anderen Metallbearbeitungsanwendungen.
  • Der Helm mit Hals- und Schulterabdeckung M-400 zeichnet sich durch eine leichte, kompakte und ausgewogene Konstruktion aus, die Atemwege, Kopf und Gesicht schützt sowie den Hals und die Schultern abdeckt. Das Visier kann in sicherer Umgebung hochgeklappt werden, sodass der Helm nicht abgenommen werden muss.
  • Die individuell einstellbare Bebänderung verfügt über Textilriemen für eine optimale Passform und Gewichtsverteilung. Mit Hilfe des Luftstromverteilers kann der Nutzer die Luftzufuhr im Kopfteil für mehr Tragekomfort ausrichten.
  • Das Visier erlaubt eine gute Sicht zur Seite und nach unten und die kratzfeste Polycarbonat-Beschichtung ist besonders beständig gegen Chemikalien und mechanische Gefahren.
  • In Kombination mit einem 3M™Atemschutzgebläse erfüllt er die Anforderungen an die Atemschutzleistung gemäß der Klasse TH3. Er lässt sich mit Ersatz- und Zubehörteilen, die schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden können, außerdem leicht warten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Black
Reusable
Polyaramid
Standard
Flame Resistant Shroud
Flame Resistant
None
Helmet with Shroud
No
Polycarbonate Visor