Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
Marke:  3M™ 7100258667
206.22 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17825666
  • 292.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Description
  • Die 3M™ Versaflo™ Visiere der Serie M-200 bieten Ihnen einen vielseitigen, integrierten Schutz vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Gesicht, Augen und Stoßrisiken.
  • Unsere leichten, kompakten und gut ausbalancierten Visiere bieten verschiedene Optionen wie schwer entflammbare Gesichtsabdichtung für Anwendungen mit heißen Partikeln. Die Kopfteile bieten Schutz gegen Staub sowie bei Sprüharbeiten oder in der chemischen Verarbeitung und sind für so unterschiedliche Branchen wie die Landwirtschaft, das Baugewerbe, die Lebensmittel- und Getränkebranche, die Medizin und das Gesundheitswesen, die Papierverarbeitung, die Arzneimittelherstellung oder die Holzverarbeitung geeignet.
  • Die individuell einstellbare Bebänderung mit Ratschenverschluss verfügt über einen Textilriemen, der die richtige Passform und Gewichtsverteilung gewährleistet, sowie einen Luftstromverteiler, mit dem der Nutzer die Luftzufuhr im Kopfteil ausrichten kann. Das ermöglicht eine bessere Kontrolle und einen höheren Tragekomfort.
  • Das Visier erlaubt eine optisch klare Sicht zur Seite und nach unten. Seine kratzfeste Polycarbonatbeschichtung ist besonders beständig gegen Chemikalien und mechanische Gefahren.
  • Wenn sie zusammen mit 3M™ Gebläse-Atemschutzgeräten verwendet werden, erfüllen sie die Anforderungen an die Atemschutzleistung gemäß der Klassen TH2 oder TH3. Sie lassen sich mit Ersatz- und Zubehörteilen, die schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden können, außerdem leicht warten.
  • Einige Ausführungen sind mit verschiedenen 3M™ Peltor™ Gehörschutzprodukten, einschließlich den 3M™ Peltor™ LiteCom Lösungen, kombinierbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Hellgrau
Reusable
Polyethylen
Standard
Comfort Faceseal
Comfort Faceseal
None
Hood with Faceseal
No
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers