Learn More
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units
Lightweight BT-series breathing tubes are compatible with all 3M™ Versaflo™ headtops and air delivery units.
Marke:  3M™ 7000000158
47.73 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10099369
  • 77.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Beschreibung
  • Langer, leichter Atemschlauch, der leicht abwischbar ist
  • Die Schnellentriegelung ermöglicht das einhändige Anbringen und Entfernen
  • Zur Reinigung und Dekontamination ist eine Einweg-Atemschlauchabdeckung erhältlich
  • 3M Katalognummer BT-20S und BT-20L.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Atemschlauch
Assemblierung, Gebäudeinstandhaltung, Mahlen, Geräteeinsatz, Lackierung, Schleifenstrahlen
BT-20S
71,1 cm
Klein/mittel
Versaflo™ PAPR-Systeme
28 in.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Breathing Tubes for Headtops and Air Delivery Units > Klein/mittel