Beschreibung
- Kühlen Sie die zugeführte Luft individuell auf 28 °C ab
- Ideal für Arbeiter, die warmen Temperaturen ausgesetzt sind, und zum Schutz vor Partikeln, Gasen und Dämpfen oder einer Kombination dieser Gefahren
- Integriertes Warnsignal zeigt niedrigen Luftstrom an
- Einstellbare Temperaturregelung
- Betriebsdruck von 4 bis6 bar
- Luftvolumen von 170 bis 600 l/min
- Samt Isolationspolster mit Riemenbefestigung
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Farbe | Schwarz |
Produkttyp | Geliefert mit Luftregler |
Modell | V-100E |
Länge (metrisch) | 0,346 m |
Breite (metrisch) | 0,118 m |
Höhe (metrisch) | 0,086 m |
Gewicht (metrisch) | 650 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Versaflo™ Luftkühlregler, V-100E >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur