Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
Der Applied Biosystems VeritiPro Thermocycler bietet bewährte Zuverlässigkeit mit fortschrittlicher Temperaturregelungstechnologie und Konnektivität.
11690.00 CHF - 11720.00 CHF
Spezifikation
Thermische Genauigkeit ±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
Thermische Gleichmäßigkeit <0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
Abmessungen 46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in.)
Fassungsvermögen 384-Well, 20 µl
Spannung 100 bis 240 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
17251822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
A48140
VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
11690.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17231822
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
A47399
VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 384-well, EnduraPlates
11720.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in.)
100 bis 240 V
5 °C/Sek.
12 kg (26,5 lb.)
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
384-Well, 20 µl
0 °C bis 100 °C
> 1.000 Protokolle
Isothermer 384-Well-Block
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well