Learn More
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-well
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity.
Marke: Applied Biosystems™ A47399
7098.00 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity. Take advantage of next-level PCR technology featuring faster ramping speeds and lower noise output. Connect to the cloud-enabled VeritiPro Thermal Cycler remotely. Conveniently design and securely upload your methods, monitor runs, and check instrument availability from any mobile device or desktop computer using Connect, our cloud-based platform.
Nutzen Sie die Vorteile der neuen PCR-Technologie mit schnelleren Rampengeschwindigkeiten und geringerem Rauschen. Stellen Sie eine Remote-Verbindung zum cloudfähigen VeritiPro Thermocycler her. Mit Connect, unserer cloudbasierten Plattform, können Sie Ihre Verfahren bequem entwerfen und sicher hochladen, Läufe überwachen und die Geräteverfügbarkeit von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus überprüfen.
Merkmale des VeritiPro Thermocyclers:
Remote-Funktionen: Durch den Anschluss des VeritiPro Thermocyclers an Connect haben Sie die vollständige Kontrolle über Ihr Gerät, auch wenn Sie sich nicht im Labor befinden. Mit Connect können Sie die Geräteverfügbarkeit über die mobile App prüfen, Versuchsberichtsdateien herunterladen, Warnmeldungen empfangen und vieles mehr. Laden Sie unsere mit dieser Funktion aktualisierte Instrument Connect-App herunter, und besuchen Sie Connect, um Ihre Methoden von jedem mobilen Gerät oder Desktop-Computer aus zu entwerfen und sicher hochzuladen.
Simulationsbetrieb: Der VeritiPro Thermocycler ist mit Simulationsmodi ausgestattet, mit denen er mit denselben Rampenraten betrieben werden kann wie ältere oder andere Geräte. Mit dieser Funktion können Sie die Rampenraten von Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 und Takara Dice PCR-thermocyclern kopieren.
Unser bisher leisestes Instrument: Warum sollte Ihr Thermocycler zum Geräuschpegel im Labor beitragen? Wir haben die Bauweise des Geräts überarbeitet, um Ihrem Labor einen Thermocycler zur Verfügung stellen zu können, der mit einem Geräuschpegel von weniger als 48 dB(A) arbeitet.
8-Zoll-Touchscreen-Steuerung: Die verbesserte, intuitive und reaktionsschnelle Touchscreen-Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für die Schulung neuer Benutzer.
Kleine Standfläche: Aufgrund der zunehmenden Beliebtheit unserer kleineren Geräte haben wir die Stellfläche unseres bewährten Veriti Thermocyclers verringert. Der VeritiPro Thermocycler passt mit seinen Abmessungen von 24,5 cm Breite und 46,7 cm Tiefe auf fast jede Werkbank.
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe
Applied Biosystems PCR-Kunststoffe werden seit mehr als 25 Jahren für die Arbeit mit unseren Thermocyclern entwickelt und validiert. Es stehen Optionen für jedes Format und jeden Durchsatz zur Verfügung, um konsistente, präzise Ergebnisse für jedes Experiment zu gewährleisten. Die beste Übereinstimmung finden Sie in unserem Auswahlleitfaden für Kunststoffe.
MicroAmp EnduraPlates
Microamp EnduraPlates bieten eine hervorragende PCR- oder qPCR-Leistung in Formaten, die speziell für Ihre experimentellen Anforderungen entwickelt wurden. Ideale Lösung für Arbeiten, die spezielle Handhabung und ein noch höheres Maß an Langlebigkeit erfordern, zur Verwendung für Experimente mit mehreren Instrumenten Sie sind für optimale Passform und Leistung bei der Verwendung mit Applied Biosystems PCR-Thermocyclern validiert.
Hauptmerkmale:
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Zur einfachen Organisation von Labor-Assays in verschiedenen Farben erhältlich
- Exzellente mechanische Stabilität und flache Form, umfassende Erfüllung aller Erfordernisse Ihres Arbeitsablaufs
MicroAmp-Klebefolie, transparent
Die transparenten MicroAmp-Klebefolien sorgen für eine sichere Abdichtung über eine gesamte Mikrotiterplatte, um Verdunstung und Kontamination von Well zu Well zu verhindern.
Hauptmerkmale:
- Die Klebefolie gewährleistet eine sichere Versiegelung der Wells und verhindert Undichtheiten und Verdampfung.
- Einfaches Befestigen und Entfernen
- Erhältlich als transparente (wirtschaftlich und haftend) oder optische Ausführung (einsatzbereit für die Echtzeit-PCR und nicht-klebend).
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
46,5 x 24,5 x 21,7 cm (18,3 x 9,6 x 8,5 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler mit Kunststoffgehäuse | |
0 °C bis 100 °C | |
700 W | |
> 1.000 Protokolle | |
1 Package | |
Isothermer 384-Well-Block |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
384-Well, 20 µl | |
8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
5 °C/Sek. | |
VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 384-well, EnduraPlates | |
12 kg (26,5 lb.) |