Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ 96-Well Thermal Cycler
Der Applied Biosystems™ Veriti™ 96-Well Thermocycler bietet die bewährte Zuverlässigkeit von Applied Biosystems™ Geräten.
Marke: Applied Biosystems™ 4375786
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Applied Biosystems™ Veriti™ 96-Well Thermocycler bietet die bewährte Zuverlässigkeit von Applied Biosystems™ Instruments.
Mit den erweiterten Kontrollmöglichkeiten der VeriFlex™ Technologie verfügen Sie über sechs unabhängige Temperaturblöcke, die eine präzise Kontrolle über Ihre PCR-Optimierung ermöglichen. Darüber hinaus vereinfacht der Farb-Touchscreen das Einrichten und den Betrieb des Veriti™ 96-Well Schnell-Thermocycler. Optionale Einrichtungen für schnelle oder Standard-PCR-Methoden bieten Flexibilität, um die PCR-Zykluszeiten zu verkürzen. Der Veriti™ 96-Well Thermocycler ist standardmäßig mit einer 0,2 ml-Block-Konfiguration ausgestattet.Besondere Leistungsmerkmale:
- Innovative VeriFlex™ Blöcke ermöglichen eine präzise PCR-Optimierung und die Ausführung von bis zu 6 voneinander unabhängigen Assays
- Das standardmäßige 0,2 ml-Block-Format ist mit vielen Downstream-Prozessen kompatibel
- Standardmäßiges und schnell aktiviertes Cycling für Ihre gegenwärtigen und zukünftigen PCR-Anforderungen
- Anwenderfreundliche grafische Bedienoberfläche (6,5 Zoll-VGA-Touchscreen)
- Praktische Protokollübertragung von einem Veriti™ Thermocycler auf einen anderen über USB
- Kürzere PCR-Durchlaufzeiten bei schnelleren Anstiegsraten
- Mit der optionalen VeritiLink™ Remote Management Software können Sie mehr als 50 Cycler von Ihrem PC aus oder über internetfähige Telefone verwalten.
Der Veriti™ 96-Well Thermocycler verfügt über innovative VeriFlex™-Blöcke für eine verbesserte PCR-Funktionalität. Sechs separate Peltier-Blöcke bieten maximale Vielseitigkeit und Flexibilität und bieten zwei Hauptvorteile: 1.) PCR-Optimierung – jeder Block kann auf eine bestimmte Temperatur eingestellt werden, ist ideal für die präzise Steuerung der PCR-Optimierung; 2.) Durchführen mehrerer Experimente – die sechs Peltier-Blöcke können auch für bis zu sechs verschiedene Anlasstemperaturen im gleichen Durchlauf verwendet werden. Mit dieser erweiterten Funktionalität ist der Veriti™ 96-Well Thermocycler mit VeriFlex Blöcken der ideale Thermocycler für jedes Labor.
Steuerung per Knopfdruck
Die leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Benutzeroberfläche des Veriti Systems wird durch den 16,51 cm (6,5 Zoll) großen VGA-Farb-Touchscreen gesteuert. Der große Bildschirm ermöglicht eine einfache Betrachtung Ihrer Temperaturprofile. Die großen Navigationsschaltflächen erleichtern die Programmierung des Veriti Thermocyclers zusätzlich. Für die Einrichtung und Navigation des Veriti Thermocyclers ist kein Stift oder keine Maus erforderlich.
Schnelle Einrichtung, schnelle Ergebnisse
Das Veriti System verfügt über zwei verschiedene Optionen für die Methodennavigation. Für eine schnelle Einrichtung können Sie eine der vorprogrammierten Methoden auswählen und ausführen. Wenn Sie eigene Methoden programmieren möchten, wählen Sie einfach den Schritt aus, den Sie einrichten möchten, und geben dann über das Tastenfeld die gewünschten Thermocycling-Schritte ein. Nach Abschluss der Einrichtung können Sie die Methode nach Bedarf auf dem Gerät oder auf einem USB-Stick speichern.
Kontrollieren Sie Ihre Zeit: Seien Sie schnell, wann immer Sie wollen
Mit dem Veriti™ Thermocycler erhalten Sie zwei Thermocycler in einem, einen Standard-Thermocycler mit einer besseren Gradientenfunktion und einen schnell aktivierbaren Thermocycler. Ganz egal, ob Sie jetzt eine schnelle PCR durchführen und die PCR-Durchlaufzeiten verkürzen möchten oder ob Sie für zukünftige Anwendungen eine schnelle PCR benötigen, der Veriti Thermocycler bietet Ihnen die Flexibilität, Arbeitsschritte schnell durchzuführen, wann immer Sie möchten.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
0,2 ml-Röhrchen, 96 Well-Platte | |
± 3,35 °C⁄s | |
10 – 100 µl | |
Geeignet für hohe Durchsätze | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
Höhe: 24,5 cm (9,6 in.), Breite: 23,7 cm (9,3 Zoll), Tiefe: 48,5 cm (19,1 in.) | |
100 bis 240 V | |
3,9 °C⁄s | |
Thermocycler | |
19,1 in. | |
23,7 cm | |
48,5 cm | |
PCR | |
USB | |
USB und integriert | |
Menü wird über Touchscreen gesteuert | |
96-Well, 0,2 ml, 6-Zonen VeriFlex |
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
4,0 bis 99,9 °C | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
Veriti Thermocycler | |
Schnell, standardmäßig | |
96 x 0,2 ml-Röhrchen, 1 x 96-Well-Platte | |
Veriti™ | |
6,5 Zoll-VGA-32K-Farb-Touchscreen | |
9,6 in. | |
24,5 cm | |
9,3 in. | |
0 °C bis 100 °C | |
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung | |
3,9 °C/s (Block), 3,35 °C/s (Probe) | |
VeriFlex™ Blöcke: 25 °C (5 °C Zone-für-Zone), Standardformat 0,2 ml und Probenblock ermöglichen eine schnelle Chemikalienverarbeitung | |
11,4 kg (25 lb.) |
User Guide: Veriti Thermal Cycler
Version: B.0
DateigrößeVersion: 1.6 MB
User Bulletin: How to Use MicroAmp Reaction Plates, Tube Strips, and Tubes
Version: B
DateigrößeVersion: 1.2 MB
User Bulletin: Veriti 96-Well Thermal Cycler AmpFlSTR Kit Validation
Version: C
DateigrößeVersion: 790.9 kB
Manual: Applied Biosystems Veriti™ Thermal Cycler (English )
Version: 4375799 Rev E 20 Jul 2010
DateigrößeVersion: 4 MB
User Guide: PCR Starter Kit - For 96-well blocks, 0.2 mL
Version: B
DateigrößeVersion: 4.5 MB
Manual: Applied Biosystems Veriti Thermal Cyclers User Manual(Japanese)
Version: 06/2007
DateigrößeVersion: 3.8 MB
User Guide: DNA Fragment Analysis by Capillary Electrophoresis (English)
Version: B
DateigrößeVersion: 5.5 MB
Letter: Veriti thermal cycler discontinuation notice
DateigrößeVersion: 415.4 kB
Brochures & Specifications: OQ/IPV Service for Applied Biosystems Thermal Cyclers (English )
DateigrößeVersion: 119.2 kB
Application Note: Applied Biosystems thermal cyclers—reliability and quality testing
DateigrößeVersion: 865.6 kB
Veriti® 96-Well Fast Comparison to 9800 Fast - Green Fact Sheet
DateigrößeVersion: 168 kB
Veriti® Thermal Cyclers - Green Fact Sheet
DateigrößeVersion: 217.3 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ Veriti™ 96-Well Thermal Cycler > 1x 96-Well-Platte, 96x 0,2 ml-Röhrchen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur